Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac autoclave à fermeture à cordon en Tyvek™
Code produit 17767857 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
2 x 2 in
3 x 1 in
3 x 2 in
3 x 2,5 in
3 x 3 in
4 x 1 in
4 x 2 in
5 x 1 in
5 x 2 in
5 x 3 in
6 x 1 in
6 x 2 in
6 x 3 in
7 x 1 in
7 x 2 in
8 x 1 in
8 x 2 in
8 x 3 in
9 x 2 in
9 x 3 in
10 x 2 in
10 x 3 in
11 x 1 in
11 x 2 in
12 x 2 in
12 x 3 in
13 x 2 in
Capacité (impériale):
3 oz
4 oz
5 oz.
6 oz.
7 oz.
7,5 oz.
8 oz
9 oz.
10 oz.
11 on
14 oz.
15 oz.
16 oz
18 oz.
20 oz.
22 oz.
24 oz.
26 oz.
27 oz.
30 oz.
36 oz.
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Capacité (impériale) Packungsgröße
17767857 3 x 1 in 3 oz 1000 pièces
17777857 4 x 1 in 4 oz 500 pièces
17787857 5 x 1 in 5 oz. 500 pièces
17797857 6 x 1 in 6 oz. 500 pièces
17707867 7 x 1 in 7 oz. 500 pièces
17717867 8 x 1 in 8 oz 500 pièces
17727867 11 x 1 in 11 on 500 pièces
17737867 3 x 2,5 in 7,5 oz. 500 pièces
17747867 2 x 2 in 4 oz 500 pièces
17757867 3 x 2 in 6 oz. 500 pièces
17767867 4 x 2 in 8 oz 500 pièces
17777867 5 x 2 in 10 oz. 500 pièces
17797867 6 x 2 in 10 oz. 500 pièces
17770368 7 x 2 in 14 oz. 500 pièces
17707877 8 x 2 in 16 oz 500 pièces
17717877 9 x 2 in 18 oz. 500 pièces
17727877 10 x 2 in 20 oz. 500 pièces
17737877 11 x 2 in 22 oz. 500 pièces
17757877 12 x 2 in 24 oz. 250 pièces
17767877 13 x 2 in 26 oz. 500 pièces
17777877 3 x 3 in 9 oz. 500 pièces
17787877 5 x 3 in 15 oz. 500 pièces
17797877 6 x 3 in 18 oz. 500 pièces
17780368 8 x 3 in 24 oz. 500 pièces
17707887 9 x 3 in 27 oz. 500 pièces
17717887 10 x 3 in 30 oz. 250 pièces
17727887 12 x 3 in 36 oz. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17767857 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BGT2A0103D10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00€
    4269.62€ / 1000 pièces
    Économisez 350.38€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Protégez vos aiguilles de remplissage contre tout contact accidentel après leur retrait de l’emballage de stérilisation primaire. Ces sachets d’aiguilles de remplissage restent en place via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable. Les sacs peuvent être retirés aseptiquement avec des forceps après la mise en place des aiguilles de remplissage, sans avoir à couper, ni à enlever l’adhésif pour autoclave produisant des particules.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Cordon
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 3 x 1 in
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 1 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 3 oz
Capacité (métrique) 88 mL
Longueur (métrique) 7,6 cm
Largeur (métrique) 2,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.