Learn More
Keystone Cleanroom Products Manchons de transfert Tyvek™ FitzMill avec panneau supérieur de reniflard
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescription
- Conçu avec un manchon intérieur et une jupe extérieure respirante pour s’assurer que le produit est déplacé précisément dans le récipient, tout en minimisant le poudrage ou le refoulement qui peut se produire lors de l’utilisation de paniers de stérilisateur en plastique comme raccordement
- Les manchons sont jetables, mais suffisamment robustes pour être utilisés comme manchons dédiés à un produit particulier et réutilisés plusieurs fois avant d’être jetés
- Conditionnement individuel en PE et étiqueté pour une identification facile
- Installation simple ne nécessitant qu’une personne : aucun outil requis avec un cordage en caoutchouc réglable et une fermeture cinch pour un ajustement sûr
- L’association de matériaux permet un dégazage optimal
- Minimise les déchets dus au à la dispersion inutile du produit dans l’ensemble de l’installation
- Réduit l’exposition de l’opérateur et le nettoyage de la salle
- Le Tyvek™ anti-statique réduit les risques d’étincelles et d’explosion
- Élimine le besoin de blanchiment, de validation du nettoyage et de réparations typiquement nécessaires des manchons en tissu
- Le tissu résiste aux déchirures et aux perforations
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche respectant la norme ISO-6
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (CoC) |
| Type de bouchon | Serrure à barillet |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Transfert de poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Fût de 30 gallons |
| Matériau | Polypropylène, 1422A Tyvek |
| Dimensions (L x l) | 30 x 40 in. |
| Longueur (impériale) | 30 in |
| Largeur (impériale) | 40 in |
| Type de produit | Poche de transfert |
| Afficher plus |