Learn More
Keystone Cleanroom Products Manchons de transfert Tyvek™ FitzMill avec panneau supérieur de reniflard
Les manchons de transfert FitzMill avec le panneau supérieur de reniflard aident au transfert des poudres utilisées pendant la production.
3763.09€
| Code produit | Marque | WidthEnglish | ClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | WidthEnglish | ClosureType | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
17708427
|
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPBL30 |
4045.00€ 3763.09€ / 50 pièces Économisez 281.91€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 04-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
17798417
![]() |
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPBL |
4045.00€ 3763.09€ / 50 pièces Économisez 281.91€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 04-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
|
17718427
|
Keystone Cleanroom Products
FITZTWPPNC |
4045.00€ 3763.09€ / 50 pièces Économisez 281.91€ 6% de réduction |
Expédition estimée: 04-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||||
Description
- Conçu avec un manchon intérieur et une jupe extérieure respirante pour s’assurer que le produit est déplacé précisément dans le récipient, tout en minimisant le poudrage ou le refoulement qui peut se produire lors de l’utilisation de paniers de stérilisateur en plastique comme raccordement
- Les manchons sont jetables, mais suffisamment robustes pour être utilisés comme manchons dédiés à un produit particulier et réutilisés plusieurs fois avant d’être jetés
- Conditionnement individuel en PE et étiqueté pour une identification facile
- Installation simple ne nécessitant qu’une personne : aucun outil requis avec un cordage en caoutchouc réglable et une fermeture cinch pour un ajustement sûr
- L’association de matériaux permet un dégazage optimal
- Minimise les déchets dus au à la dispersion inutile du produit dans l’ensemble de l’installation
- Réduit l’exposition de l’opérateur et le nettoyage de la salle
- Le Tyvek™ anti-statique réduit les risques d’étincelles et d’explosion
- Élimine le besoin de blanchiment, de validation du nettoyage et de réparations typiquement nécessaires des manchons en tissu
- Le tissu résiste aux déchirures et aux perforations
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche respectant la norme ISO-6