Description
- Combinaison à capuche avec chaussettes intégrées et rabat supplémentaire de chaussure montant jusqu’au genou.
- Disponible en blanc du S au XXXL.
- Robustesse et légèreté (<250 g par vêtement).
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec le masque.
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.
- Les passe-pouces élastiques empêchent les manches de remonter.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons à capuchon |
| Dimensions | L |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique, Chausselles attachées, Extensions de démarrage |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | Élastique |
| Afficher plus |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.