Learn More
DuPont™ Combinaisons modèle industriel Tyvek 500
GREENER_CHOICE
Code produit 11763073 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
1 PCS
1 pièce
100 pièces
25 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11763073 XL 100 pièces
11371633 XL 25 pièces
10557640 XL 1 pièce
11971731 2XL 25 pièces
11773073 2XL 100 pièces
10351910 L 1 PCS
15391521 L 25 pièces
11753073 L 100 pièces
15381521 M 25 pièces
11743073 M 100 pièces
11733073 S 100 pièces
15371521 S 25 pièces
11783073 3XL 100 pièces
15301531 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11763073 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13395684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1051.41€
    849.50€ / 100 pièces
    Économisez 201.91€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort. Les combinaisons modèle industriel Tyvek™ 500 DuPont™ avec col sont composées de PEHD Flashspun.
  • Avec col
  • Coutures internes piquées
  • Fermeture éclair TYVEK™ à rabat
  • Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
  • Traitement antistatique
  • Catégorie III, type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Numéros de couverture du modèle professionnel
Dimensions XL
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Type de couture Piqué
Type de protection Catégorie III, Type 5 et 6
Type de collier Pliage standard
Certifications/Conformité EN 1073-2, EN 1149-5
Description Poignets élastiques, fermeture éclair sur le devant.
À utiliser avec (application) Pour les travaux de maintenance et de démantèlement dans l'industrie nucléaire, la fabrication de produits pharmaceutiques ou les laboratoires de recherche et de biosécurité.
Quantité 100/Paquet