Description
- Gripper™ Les semelles offrent une meilleure adhérence et une plus grande robustesse.
- Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort.
- Convient pour une utilisation dans GMP classe C/D (ISO Salles propres (classes 6 à 9).
Spécification
Spécification
| Dimensions | Grand |
| Matériau | PE-HD |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Attaches |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Modèle | CI 458 |
| Type de couture | Surfilée |
| Certifications / conformité (Europe) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
| Type de produit | Enjambles de bottes en environnements contrôlés |