Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche Tyvek™ Isoclean™ IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Code produit 17722309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17722309 M 20 pièces
17712309 S 20 pièces
17732309 L 20 pièces
17742309 XL 20 pièces
17752309 2XL 20 pièces
17762309 3XL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17722309 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15504989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    345.28€ / 20 pièces
    Économisez 234.72€
    40% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Combinaisons traitées en salle blanche et stérilisées aux rayons gamma qui comportent des surbottes intégrées avec une semelle Gripper™ antidérapante
  • Traité en salle blanche et stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • La capuche s’adapte à un masque médical et comporte des attaches
  • Offre une barrière inhérente aux particules, aux micro-organismes et aux éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux
  • Respirante et à faible peluchage
  • Le système d’emballage sert d’élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements dans des zones propres
  • Généralement utilisé dans les salles blanches dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Bottes attachées
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat-tempête
Type de couture Lié
Type de dossier Taille élastiquée au dos
Certifications/Conformité ISO Classe 5
Certifications / conformité (Europe) Certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425_ Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 5-B et 6-B ; Conforme aux normes EN 14126 (barrière contre les agents infectieux) et EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive). Convient pour une utilisation dans les environnements suivants : GMP classe A/B
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.