Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Manchon IC501B WS, stérile, doublement emballé
BIOPHARMA
Code produit 17839323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17839323 45 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839323 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15560753
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La manche stérilisée aux rayons gamma est pliée de manière spéciale et comporte des coutures internes liées, ainsi qu'une élasticité tunnelisée au niveau du poignet et du biceps.
  • Manches longues de 45 cm, disponibles en blanc et en taille unique
  • Stérilisée aux rayons gamma
  • Coutures liées
  • Élastique tunnelisé au niveau du poignet et du biceps.
Tyvek™ IsoClean™ offre un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Fabriqué en polyéthylène haute densité grâce à un procédé de filage flash breveté Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les projections légères de liquides non dangereux. Tyvek™ IsoClean™ Il est également respirant et ne peluche pas.
Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires (code d'option WS) ont été stérilisés par irradiation gamma. Ils sont pliés pour faciliter l'enfilage aseptique et emballés dans un ISO salle blanche de classe 5. Tous DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Les accessoires stériles (code d'option WS) sont conditionnés dans un système d'emballage à double barrière, composé d'un sac intérieur et d'un sac extérieur facile à déchirer pour salle blanche. Le système d'emballage constitue un élément clé pour la réduction des risques de contamination lors du transfert de vêtements vers des zones propres. Les accessoires sont emballés individuellement puis regroupés dans un sac extérieur.
Vêtements et accessoires fabriqués en matériaux stériles Tyvek™ IsoClean™ sont généralement utilisées dans les salles blanches des pharmacies hospitalières, des industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux, de transformation alimentaire, de cosmétiques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure Esterilizado con rayos gamma, costuras internas selladas, elasticidad tunelizada en muñecas y bíceps, plegado asépticamente.
Type de produit Manga de ambiente controlado
Matériau Tyvek
Couleur Blanc
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Lié
Sans latex Oui
Modèle D15560753
Longueur (métrique) 45 cm