Learn More
DuPont™ Surchaussures antidérapantes Tyvek™ IsoClean™
Code produit 16428363 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16428363 Grand 100 pièces
16438363 Moyen 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16428363 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15531632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    142.49€ / 100 pièces
    Économisez 27.51€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en polyéthylène haute densité, Tyvek™ IsoClean™ constitue une barrière intrinsèque contre les particules, les micro-organismes et les éclaboussures de liquides légers non dangereux.
  • Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes
  • Offre un équilibre idéal entre protection, résistance et confort
  • li>Convient pour une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe C/D (classe ISO 6-9)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grand
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Modèle IC451S00
Type de couture Surfilée
Certifications / conformité (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126