Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure de forme continue pour stérilisation à la vapeur pelable en Tyvek™
BIOPHARMA
Code produit 17707857 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 pi x 6 po
500 pi x 9 po
500 pi x 12 in
500 pi x 14 po
500 pi x 18 po
500 pi x 24 in
500 pi x 4 in
Conditionnement:
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17707857 500 pi x 6 po 500 pièces
17797847 500 pi x 4 in 500 pièces
17707807 500 pi x 9 po 500 pièces
17717857 500 pi x 12 in 500 pièces
17727857 500 pi x 14 po 500 pièces
17737857 500 pi x 18 po 500 pièces
17747857 500 pi x 24 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17707857 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBTMGTVK06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.33€
    573.88€ / 500 pièces
    Économisez 78.45€
    12% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Tubulure de forme continue pour stérilisation à la vapeur pelable en Tyvek™ offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Idéal pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Fabriqué à partir de Tyvek™ DuPont et d’un film flexible en PE conçu pour être autoclavé
  • La tubulure est non pelucheuse, extrêmement robuste et résistante à l’humidité et aux perforations
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Présentée sur un noyau en plastique propre afin de minimiser l’introduction possible de particules de cellulose
  • Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide. Peut être fermé avec de l’adhésif si nécessaire.
  • Aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lorsque les joints pelables sont ouverts
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Les joints pelables permettent une bonne technique aseptique et la présentation des contenus stérilisés
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage thermique ou ruban adhésif
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 500 pi x 6 po
Longueur (impériale) 500 ft
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Bobine de stérilisation
Longueur (métrique) 152 m
Largeur (métrique) 15.2 cm