Learn More
DuPont™ Tyvek™ Blouses de laboratoire, fermeture éclair
Code produit 11925864 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11925864 Grand 50 pièces
12332249 - 10 pièces
11915864 - 50 pièces
11723123 Standard 50 pièces
12362249 2XL 10 pièces
12352249 Très grand 10 pièces
11772594 Très grand 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11925864 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13398951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00€
    298.69€ / 50 pièces
    Économisez 143.31€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les blouses de laboratoire sont composées de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de manchette Élastique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Résistance aux produits chimiques
Nbre de poches 2
Type de couture Cousu, intérieur
Certifications/Conformité Traitement antistatique (EN 1149-5)
À utiliser avec (application) Désamiantage, décontamination et assainissement de sites pharmaceutiques, entretien et exploitation généraux, peinture au pistolet, nettoyage