Learn More
DuPont™ Tyvek™ Blouses de laboratoire, fermeture éclair
Code produit 12332249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Dimensions:
Standard
Grand
Très grand
2XL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Dimensions
12332249 10 pièces -
11925864 50 pièces Grand
11915864 50 pièces -
11723123 50 pièces Standard
12362249 10 pièces 2XL
12352249 10 pièces Très grand
11772594 50 pièces Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12332249 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13495983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.25€
    59.74€ / 10 pièces
    Économisez 32.51€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les blouses de laboratoire sont composées de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Aucun ajout de silicone
  • Avec col, fermeture à glissière et 2 poches
  • Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
  • Excellente protection contre les particules fines et les fibres (jusqu’à 1 microns), très peu pelucheuse, traitée antistatique
  • Applications : manipulation pharmaceutique, protection chimique, assainissement / élimination de l’amiante et du plomb, opérations / entretien général, peinture par pulvérisation et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Sexe Unisexe
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
À utiliser avec (application) Désamiantage, décontamination et assainissement de sites pharmaceutiques, entretien et exploitation généraux, peinture au pistolet, nettoyage