Learn More
DuPont™ Tyvek™ Blouses de laboratoire à col boutonné, sans poches
Code produit 12392259 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12392259 Grand 10 pièces
11733123 2XL 50 pièces
12302269 Très grand 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12392259 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13398884
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. La blouse de laboratoire est composée de polyéthylène haute densité filé-étiré, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
  • Silicium non ajouté.
  • Avec 5 fermetures à bouton-pression.
  • Poignets élastiques (non tunnelisés).
  • Coutures intérieures cousues.
  • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repoussant les liquides à base d'eau et les aérosols.
  • Excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron).
  • Très peu pelucheux.
  • Traitement antistatique.
  • Applications :
    • Manipulation pharmaceutique
    • Protection contre les produits chimiques
    • Désamiantage et décontamination au plomb
    • Maintenance générale/Opérations
    • Peinture au pistolet et nettoyage général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit blouse de laboratoire résistante aux produits chimiques
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau PE-HD
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Élastique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Modèle En dessous de la longueur des hanches
Nbre de poches Aucun
Type de couture Cousu, intérieur
Certifications/Conformité EN 1149-5