Description
- Excellente barrière contre les particules fines et les fibres
- Très peu pelucheuse et traitée antistatique
- Fermeture éclair Tyvek et rabat pour une meilleure protection
- En PE haute densité Flashspun
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux
- Les applications incluent l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, la cosmétologie, l’optique et l’électronique
- Coutures internes cousues pour aider à réduire la contamination de l’intérieur vers l’extérieur du vêtement
- Surchaussures attachées composées d’un matériau pour vêtement avec semelle enduite antifriction pour un meilleur pouvoir antidérapant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons à capuchon |
| Dimensions | 2XL |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | 3 parties |
| Type de bouchon | Fermeture éclair avec rabat-tempête |
| Afficher plus |