Learn More
TZ9, MedChemExpress
Code produit 16490028
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490028 5 mg
16453577 50 mg
16447558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16490028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18643
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Spécification
Nom chimique ou matériau TZ9
Forme physique Solid
CAS 1002789-86-7
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14N6O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 366.33
Poids de la formule 366.33
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research