Learn More
U-0521, TRC
Code produit 30133509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133509 50 mg 50mg
30132577 100 mg 100mg
30008676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133509 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU85032550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5466-89-7
Formule moléculaire C10 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.201
Synonyme 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylpropanone, 3',4'-Dihydroxy-α-methylpropiophenone, NSC 27389, U 0521
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydroxyphényl)-2-méthylpropane-1-one
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau U-0521
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-6(2)10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,11-12H,1-2H3
Poids de la formule 180.079