Learn More
U-73122, MedChemExpress
Description
U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | U-73122 |
| CAS | 112648-68-7 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H40N2O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 12.5 mg/mL (26.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C1)N(CCCCCCN[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OC)=C5)[C@@]4([H])CC[C@]23C)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 464.64 |
| Poids de la formule | 464.64 |
| Afficher plus |