Learn More
Labcon Distributeurs de transfert sanguin U-Pette™
Code produit 17404372 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 Paquet
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17404372 500 Paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17404372 Fournisseur Labcon Code fournisseur 76265000009
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ces distributeurs de transfert de sang sont destinés à être utilisés avec des instruments de tests délocalisés.
Le distributeur de sang U-Pette™ pour cartouches de tests délocalisés distribue facilement les gouttes de sang sans avoir à ouvrir les tubes de prélèvement.
  • Distribue une ou plusieurs gouttes de sang
  • Convient aux tubes de prélèvement sanguin standard en verre ou en plastique avec bouchons en caoutchouc
  • Comprend une canule en acier inoxydable
  • Non autoclavable
Spécification
Type de produit Distributeur de gouttelettes de sang
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Instruments de test délocalisé
Quantité 500 Paquet