Learn More
Poulten Selfe™ Viscosimètre à tube en U
Code produit 13181023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
6 à 30 cSt
Dimensions:
C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Dimensions Conditionnement
13181023 6 à 30 cSt C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13181023 Fournisseur Poulten Selfe™ Code fournisseur 1619/03
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Convient aux liquides transparents.Avec certificat d’étalonnage UKAS
  • Les viscosimètres étalonnés PSL sont fournis avec des certificats UKAS qui fournissent l’assurance officielle de la compétence du travail d’étalonnage effectué.Les certificats d’étalonnage UKAS, qui répondent aux exigences de la norme ISO 9000, sont délivrés par le laboratoire d’étalonnage PSL, qui est un laboratoire accrédité par le National Measurement Accreditation Service.
  • Type BS/U, IP71. Convient aux liquides transparents.Longueur totale nominale de 300 mm.Taille approximative de l’échantillon : 13 ml à 40 ml.
Spécification
Type de produit Viscosimètre de tube en U
Gamme de viscosité 6 à 30 cSt
Certifications/Conformité UKAS, ISO 9000
Dimensions C
Volume (métrique) 18 mL