Learn More
Olympus™ Adaptateur pour caméra avec grossissement de 1 x centrable U-TV1XC et monture C
Code produit 15982112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
1X
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant
15982112 1X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15982112 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur N2713800
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Facilite l’enregistrement des examens microscopiques.
  • Inclut le réglage XY.
  • Aucun élément d’objectif pour la projection directe d’image.
Spécification
Type C-mount
Description Centrable
Comprend XY adjustment
Pouvoir grossissant 1X