Learn More
U0126-EtOH, MedChemExpress
Code produit 16495706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495706 100 mg
16471177 50 mg
16461026 200 mg
16404938 10 mg
16451626 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16495706 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12031
MedChemExpress U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau U0126-EtOH
Forme physique Solid
CAS 1173097-76-1
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N6OS2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (117.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CC=CC=C1S/C(N)=C(/C(C#N)=C(SC2=C(C=CC=C2)N)\N)C#N.CCO
Poids moléculaire (g/mol) 426.56
Poids de la formule 426.56
Pourcentage de pureté 96.54%
Qualité Research