Learn More
U18666A, MedChemExpress
Beskrivelse
U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | U18666A |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 3039-71-2 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C25H42ClNO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (117.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.56 mg/mL (13.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OCCN(CC)CC)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)(C(CC4)=O)CC3.Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?