Learn More
Eppendorf™ CONGÉLATEUR U360 INNOVA, 12,7 PI3, 230 V/50 HZ
GREENER_CHOICE
Code produit 11329894
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
360 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11329894 360 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 11329894 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur U94250001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Conçus pour les laboratoires disposant uniquement d’un espace étroit, les congélateurs ultra-basse température Eppendorf Innova U360 constituent la solution idéale. L’isolation spéciale à l’aide de panneaux d’isolation sous vide ultra-compacts et de mousse de polyuréthane offre 360 L d’espace congélateur efficace, combiné à de faibles coûts de fonctionnement.
Innova™ U360, 360 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement classiques et refroidissement par air, 3 clayettes, 230 V/50 Hz- Capacité : 360 L (12,7 pi3)- Espace au sol nécessaire : 67 x 86,7 cm- Consomme seulement 10,7 kWh/jour (congélateur réglé à -80°C) (230 V)- Contient jusqu’à 25 200 échantillons- Temps de pull-down jusqu’à -80°C : 5 h 30 min- Grand écran pour une lecture facile des réglages - Des joints plats résistants au gel sur la porte extérieure de tous les modèles verticaux et coffres réduisent la perte d’air froid et permettent une récupération rapide de la température- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateurs
Capacité (impériale) 12,7 pi3
Capacité (métrique) 360 L
Porte intérieure 3
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Étagères 3
Roulettes oui
Dimensions (P x l x H) intérieures 61,5 x 44 x 136,5 cm/24,2 x 17,3 x 53,7 po.
Dimensions (L x l x H) extérieures 86,7 x 67 x 195 cm (26,4 x 34,1 x 76,8 po)
Profondeur (impériale) extérieure 34,1 in
Profondeur (impériale) intérieure 24,2 in
Profondeur (métrique) extérieure 86,7 cm
Hauteur (impériale) extérieure 76,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 53,7 in
Largeur (impériale) extérieure 26,4 in
Largeur (impériale) intérieure 17,3 in
Largeur (métrique) extérieure 67 cm
Largeur (métrique) intérieure 44 cm
Encombrement (métrique) 67 x 86,7 cm
Sécurité d’accès Serrure standard, compatible avec cadenas
Enregistreur graphique en option
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Ampérage 6,5 A
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Puissance 10700 W
Compresseur 2 étages
Réfrigérant R404A / R508B
Capacité du portoir 9