Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité sous paillasse de type 90 UB-S-90
Code produit 15924426 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Coulissants
Modèle:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Poids (métrique):
111,00 kg
123,30 kg
148,00 kg
150,50 kg
163,00 kg
180,00 kg
183,50 kg
193,00 kg
200,10 kg
244,00 kg
244,50 kg
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Modèle Poids (métrique) Conditionnement
15924426 Coulissants UB90.060.110.S 193,00 kg 1 pièce
15974526 Coulissants UB90.060.059.050.S 111,00 kg 1 pièce
15924506 Coulissants UB90.060.089.050.S 148,00 kg 1 pièce
15904436 Coulissants UB90.060.110.050.S 180,00 kg 1 pièce
15944456 Coulissants UB90.060.110.050.2S 183,50 kg 1 pièce
15958062 Coulissants UB90.060.059.S 123,30 kg 1 pièce
15904496 Coulissants UB90.060.089.S 163,00 kg 1 pièce
15994436 Coulissants UB90.060.110.2S 200,10 kg 1 pièce
15974396 Coulissants UB90.060.140.2S 244,00 kg 1 pièce
15927476 Coulissants UB90.080.059.060.S 150,50 kg 1 pièce
15907476 Coulissants UB90.080.110.060.2S 244,50 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15924426 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3042000135327
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Pratique : les tiroirs restent ouverts dans n'importe quelle position, l'intérieur des tiroirs est parfaitement visible. – accès à tous les conteneurs
  • Coffre-fort : tiroirs équipés d’un fil de terre avec pince de fixation de série, bac de rétention soudé, tiroirs à fermeture automatique en cas d’incendie
  • Utilisation non autorisée interdite : tiroirs verrouillables avec serrure à cylindre et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponible en option), déplacement aisé du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'extraction technique
Garantie
Cinq ans
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 1 tiroir (tôle d’acier revêtue de poudre), 1 insert perforé (acier inox)
Profondeur (métrique) extérieure 574 mm
Profondeur (métrique) intérieure 452 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 452 x 979 x 502 mm
Dimensions (P x L x H) 574 x 1102 x 600 mm
Modèle de porte Coulissants
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 502 mm
Modèle UB90.060.110.S
Nbre de portes 1
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 193,00 kg
Largeur (métrique) extérieure 1102 mm
Largeur (métrique) intérieure 979 mm
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Armoire de rangement de sécurité (sous banc)