Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Code produit 12028173 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,3K
Dimensions:
Diamètre de 0,36 mm
Diamètre de 0,46 mm
Diamètre de 0,58 mm
Diamètre de 0,78 mm
Diamètre de 1,36 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
12028173 0,01K Diamètre de 0,58 mm 1 pièce
10400883 0,003K Diamètre de 0,36 mm 1 pièce
10099880 0,005K Diamètre de 0,46 mm 1 pièce
10588801 0,03K Diamètre de 0,78 mm 1 pièce
10508811 0,3K Diamètre de 1,36 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12028173 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    477.00€ / 1 pièces
    Économisez 308.00€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde ASTM SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Calibrated Oui
Constante approximative 0,01K
Numéros ASTM D446
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, ASTM D2515, ASTM D446
À utiliser avec (application) Mesures manuelles et mesures automatiques
Dimensions Diamètre de 0,58 mm