Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre non étalonné Ubbelohde
Code produit 10460951 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,5 à 3 cSt
10 à 100 cSt
Constante approximative:
0,003K
0,1K
Dimensions:
Diamètre de 0,47 mm
Diamètre de 1,13 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Dimensions unitSize
10460951 10 à 100 cSt 0,1K Diamètre de 1,13 mm 1 pièce
10561541 0,5 à 3 cSt 0,003K Diamètre de 0,47 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10460951 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400345
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre non étalonné Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Calibration non effectuée
  • Sans constante pour la détermination de la viscosité relative
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 10 à 100 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative 0,1K
Certifications/Conformité DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Comprend Marques d’anneau
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien
Dimensions Diamètre de 1,13 mm
Volume (métrique) 15 à 20 ml