Description
- Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibration non effectuée
- Sans constante pour la détermination de la viscosité relative
- Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
Specifications
Specifications
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 0,5 à 3 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Constante approximative | 0,003K |
| Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Comprend | Marques d’anneau |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien |
| Dimensions | Diamètre de 0,47 mm |
| Volume (métrique) | 15 à 20 ml |