Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde
Code produit 12088173 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,5 à 3 cSt
0,8 à 5 cSt
1,2 à 10 cSt
10 à 100 cSt
100 à 1000 cSt
1000 à 10 000 cSt
3 à 30 cSt
30 à 300 cSt
5 à 50 cSt
50 à 500 cSt
Constante approximative:
0,003K
0,005K
0,01K
0,03K
0,05K
0,1K
0,3K
0,5K
10 K
1 K
Dimensions:
Diamètre de 0,47 mm
Diamètre de 0,54 mm
Diamètre de 0,63 mm
Diamètre de 0,84 mm
Diamètre de 0,95 mm
Diamètre de 1,13 mm
Diamètre de 1,50 mm
Diamètre de 1,69 mm
Diamètre de 2,01 mm
Diamètre de 3,60 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Dimensions unitSize
12088173 0,5 à 3 cSt 0,003K Diamètre de 0,47 mm -
12078173 0,8 à 5 cSt 0,005K Diamètre de 0,54 mm 1 pièce
10053940 1,2 à 10 cSt 0,01K Diamètre de 0,63 mm 1 pièce
12098173 3 à 30 cSt 0,03K Diamètre de 0,84 mm -
10701761 5 à 50 cSt 0,05K Diamètre de 0,95 mm 1 pièce
12008183 10 à 100 cSt 0,1K Diamètre de 1,13 mm 1 pièce
12028183 30 à 300 cSt 0,3K Diamètre de 1,50 mm 1 pièce
12018183 50 à 500 cSt 0,5K Diamètre de 1,69 mm 1 pièce
12068183 1000 à 10 000 cSt 10 K Diamètre de 3,60 mm 1 pièce
12038183 100 à 1000 cSt 1 K Diamètre de 2,01 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12088173 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.51€
    513.00€ / 1 pièces
    Économisez 274.51€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Calibré
  • Avec constante pour les mesures automatiques
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 0,5 à 3 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative 0,003K
Certifications/Conformité DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Comprend Marques d’anneau
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien
Dimensions Diamètre de 0,47 mm
Volume (métrique) 15 à 20 ml