Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde avec tube supplémentaire
Code produit 12078183 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,8 à 5 cSt
3 à 30 cSt
Constante approximative:
0,005K
0,03K
Dimensions:
Diamètre de 0,53 mm
Diamètre de 0,84 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Dimensions unitSize
12078183 3 à 30 cSt 0,03K Diamètre de 0,84 mm 1 pièce
10365251 0,8 à 5 cSt 0,005K Diamètre de 0,53 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12078183 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285401941
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Fisher Scientific : le viscosimètre Ubbelohde SI Analytics™ avec tube supplémentaire comprend un tube de remplissage et de nettoyage supplémentaire ains
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Calibré
  • Avec constante pour les mesures automatiques
  • Quantité de remplissage de 18 à 22 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 3 à 30 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative 0,03K
Certifications/Conformité ISO/DIS 3105, DIN 51 562, partie 1, BS 133, NF T60-100
Comprend Tube et filetages supplémentaires
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue ou relative
Dimensions Diamètre de 0,84 mm
Volume (métrique) 18 à 22 ml