Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde pour la viscosimétrie de dilution
Code produit 10284581 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Constante approximative:
0,005K
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative unitSize
10284581 0,005K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10284581 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285401411
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déterminez l’indice de viscosité limite des polymères. Le viscosimètre pour la viscosimétrie de dilution Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Type 531 01
  • Capillaire n°0a
  • Calibration non effectuée
  • Pour les mesures automatiques
  • Quantité de remplissage de 15 à 75 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 0,8 à 3 cSt
Calibrated Non
Description Longueur de 290 mm
Constante approximative 0,005K
À utiliser avec (application) Détermination de l’indice de viscosité limite des polymères
Dimensions Diamètre de 0,53 mm
Volume (métrique) 15 à 75 ml