Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viscosimètre (DIN)
Code produit 10242071 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Viscosimètre Ubbelohde
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10242071 Viscosimètre Ubbelohde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10242071 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    513.00€ / 1 pièces
    Économisez 94.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ubbelohde Les viscosimètres sont étalonnés pour les mesures manuelles
  • Étalonnés pour la mesure manuelle
  • DIN
  • Type n° 501 31
  • Capillaire n° IIIa
  • Constante K = 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde