Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde avec tubes supplémentaires
Code produit 10598811 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Constante approximative:
0,01
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative unitSize
10598811 0,01 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10598811 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285401933
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™ avec tubes supplémentaires présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
  • Étalonné, avec constante, pour la mesure automatique
  • Idéal pour la mesure automatique de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Ces viscosimètres sont de préférence utilisés pour les mesures automatiques lorsqu’un nettoyeur de viscosimètre automatique AVS™ 24 ou AVS™ 26 est utilisé simultanément
  • Le tube de remplissage et de nettoyage supplémentaire et le filetage en verre garantissent une utilisation en toute sécurité
  • Les viscosimètres étalonnés sont livrés avec le certificat du fabricant selon la norme DIN 55 350, partie 18
  • Les traits de graduation également présents servent de traits auxiliaires si les viscosimètres doivent être contrôlés au moyen de mesures manuelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde
Gamme de viscosité 1,2 à 10 cSt
Calibrated Oui
Description 0,63 mm de diamètre
Constante approximative 0,01
Certifications/Conformité ISO 3105, DIN 51 562, partie 1, BS 133, NF T60-100
Matériau Verre
Longueur (métrique) 290 mm
À utiliser avec (application) Mesures automatiques
Volume (métrique) 18 à 22 ml