Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Code produit 10598801 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,35 à 1 cSt
200 à 1000 cSt
2000 à 10 000 cSt
600 à 3000 cSt
6000 à 30 000 cSt
Constante approximative:
Capillaire n°0, constante K = 0,001
Capillaire n°III, constante K = 1
Capillaire n°IIIc, constante K = 3
Capillaire n°IV, constante K = 10
Capillaire n°IVc, constante K = 30
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
0,24 mm
1,83 mm
2,43 mm
3,27 mm
4,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Diamètre (métrique) de l’ouverture Conditionnement
10598801 600 à 3000 cSt Capillaire n°IIIc, constante K = 3 2,43 mm 1 pièce
10018570 200 à 1000 cSt Capillaire n°III, constante K = 1 1,83 mm 1 pièce
10325151 2000 à 10 000 cSt Capillaire n°IV, constante K = 10 3,27 mm 1 pièce
10365051 0,35 à 1 cSt Capillaire n°0, constante K = 0,001 0,24 mm 1 pièce
10490873 6000 à 30 000 cSt Capillaire n°IVc, constante K = 30 4,32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10598801 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400583
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™, ASTM, présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde ASTM
Gamme de viscosité 600 à 3000 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative Capillaire n°IIIc, constante K = 3
Certifications/Conformité ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446
Diamètre (métrique) de l’ouverture 2,43 mm
Longueur (métrique) ∼285 mm
À utiliser avec (application) Détermination de la viscosité des liquides newtoniens
Volume (métrique) 15 à 20 ml