Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde (ASTM)
Code produit 10141501 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Conditionnement
10141501 0,1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141501 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.31€
    477.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.31€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les viscosimètres Ubbelohde (ASTM) SI Analytics™ présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
  • Étalonnés, avec constante, pour la mesure manuelle
  • Parfaits pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
  • Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
  • Le temps de débit minimum recommandé est de 200 secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde
Gamme de viscosité 20 à 100 cSt
Calibrated Oui
Description Diamètre de 1,03 mm
Constante approximative 0,1
Certifications/Conformité ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446
Matériau Verre
Longueur (métrique) 285 mm
À utiliser avec (application) Mesures manuelles
Volume (métrique) 15 à 20 ml