Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde pour les mesures automatiques
Code produit 12058183 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
1,2 à 10 cSt
300 à 3000 cSt
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Conditionnement
12058183 300 à 3000 cSt 1 pièce
10701031 1,2 à 10 cSt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12058183 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    513.00€ / 1 pièces
    Économisez 119.00€
    18% de réduction
Expédition estimée: 20-10-2026
Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™ pour les mesures automatiques présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
  • Idéal pour la mesure automatique de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Livrés avec le certificat du fabricant conformément à la norme DIN 55 350, partie 18
  • Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
  • Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
  • Le temps de débit minimum recommandé est de 200 secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde
Gamme de viscosité 300 à 3000 cSt
Calibrated Oui
Description 2,65 mm de diamètre
Constante approximative 3
Certifications/Conformité DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Matériau Verre
Longueur (métrique) 290 mm
À utiliser avec (application) Mesures automatiques
Volume (métrique) 15 à 20 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.