Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde pour les mesures manuelles
Code produit 12008163 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,8 à 5 cSt
50 à 500 cSt
Constante approximative:
0,005
0,5
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Conditionnement
12008163 0,8 à 5 cSt 0,005 1 pièce
12058163 50 à 500 cSt 0,5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12008163 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285400029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.00€
    513.00€ / 1 pièces
    Économisez 195.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™ pour les mesures manuelles présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
  • Étalonnés, avec constante, pour la mesure manuelle
  • Parfaits pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Livrés avec le certificat du fabricant conformément à la norme DIN 55 350, partie 18
  • Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
  • Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
  • Le temps de débit minimum recommandé est de 200 secondes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Ubbelohde
Gamme de viscosité 0,8 à 5 cSt
Calibrated Oui
Description 0,53 mm de diamètre
Constante approximative 0,005
Certifications/Conformité DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Matériau Verre
Longueur (métrique) 290 mm
À utiliser avec (application) Mesures manuelles
Volume (métrique) 15 à 20 ml