Learn More
Udenafil, MedChemExpress
Code produit 16493507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493507 50 mg
16487446 100 mg
16469967 5 mg
16447488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18253
MedChemExpress Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Udenafil
CAS 268203-93-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H36N6O4S
Quantité 50 mg
Synonyme DA8159
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.87 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OCCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(N2)=O)=C1)(NCCC4N(C)CCC4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 516.66
Poids de la formule 516.66
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research
Forme physique Solid