Learn More
VELP Scientifica™ Unité de distillation Kjeldahl UDK 129
BIOPHARMA
Code produit 17352141 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
2200 W à 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique unitSize
17352141 2200 W à 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17352141 Fournisseur VELP Scientifica™ Code fournisseur F30200125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distillation d’entrée de gamme pour la détermination des protéines Kjeldahl, de l’azote non protéique (NPN), des substances volatiles et plus encore. Solution simple et fiable avec des caractéristiques uniques.
L'UDK 129 est une solution d'entrée de gamme et fiable pour des distillations sûres. Le distillateur le plus adapté aux laboratoires recherchant un instrument simple mais efficace pour Kjeldahl teneur en azote TKN, protéines, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils, cyanures et alcool.
Le Kjeldahl L'unité de distillation UDK 129 comprend des caractéristiques qui garantissent une distillation efficace et fiable, bien au-delà des attentes d'une unité d'entrée de gamme ordinaire.
  • Ajout programmable d'hydroxyde de sodium
  • Pompe de haute précision assurant un dosage précis et constant du réactif
  • Condenseur exclusif en titane et générateur de vapeur breveté
  • Interface intuitive pour un paramétrage facile des analyses
  • Sécurité maximale pour l'opérateur
  • Une flexibilité inégalée grâce à une large gamme d'accessoires
Spécification
Alimentation électrique 2200 W à 230 V
Tension 230 V
Comprend Tubes à essai Ø 42 x 300 mm (A00001080) Flacon collecteur 250 ml (10001106) Pince pour tubes à essai (10000247)
Hauteur (métrique) 780 mm
Ampérage 15 A
Type Unité de distillation Kjeldahl
Matériau Technopolymère résistant à la corrosion
Poids (métrique) 25 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI OC
Dimensions (L x l x H) 416 x 385 x 780 mm
Modèle Distillateur UDK 129 sans titrateur
Autoclavable Non autoclavable
Fréquence 50/60 Hz