Learn More
VELP Scientifica™ Unité de distillation semi-automatique Kjeldahl UDK 139
BIOPHARMA
Code produit 17362141 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
2200 W à 230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
17362141 2200 W à 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17362141 Fournisseur VELP Scientifica™ Code fournisseur F30200135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7485.00€
    5519.00€ / 1 pièces
    Économisez 1966.00€
    26% de réduction
En stock
Distillation semi-automatique pour la détermination des protéines Kjeldahl, de l’azote non protéique (NPN), des substances volatiles et plus encore. Excellent rapport qualité-prix ; Fiabilité élevée et performances avancées.
L'UDK 139 est une solution pratique et fiable pour des distillations semi-automatisées sûres. Le distillateur idéal pour les laboratoires recherchant des résultats précis et reproductibles. Kjeldahl teneur en azote TKN, protéines, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils, cyanures et alcool.
Le Kjeldahl L'unité de distillation UDK 139 allie un excellent rapport qualité-prix à une grande fiabilité et à des performances avancées.
  • Le processus semi-automatique assure un fonctionnement efficace
  • Ajout programmable d'eau et d'hydroxyde de sodium
  • Niveau de production de vapeur sélectionnable de 10 % à 100 %
  • Condenseur exclusif en titane et générateur de vapeur breveté
  • Élimination automatique des résidus du tube d’échantillon
  • Des opérations claires et intuitives grâce à l'interface utilisateur intelligente et à l'écran de 7 in. (17,8 mm) écran numérique
  • Sécurité maximale pour l'opérateur
  • Une flexibilité inégalée grâce à une large gamme d'accessoires
  • Possibilité de connexion : 2 USB (souris, imprimante, clé USB ; Wi-Fi adaptateur); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform)
Spécification
Alimentation électrique 2200 W à 230 V
Tension 230 V
Comprend Tubes à essai Ø 42 x 300 mm (A00001080) Flacon collecteur 250 ml (10001106) Pince pour tubes à essai (10000247)
Hauteur (métrique) 780 mm
Ampérage 15 A
Type Unité de distillation Kjeldahl
Matériau Technopolymère résistant à la corrosion
Poids (métrique) 26 kg
Certifications/Conformité CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI OC
Dimensions (L x l x H) 416 x 385 x 780 mm
Modèle Distillateur semi-automatique UDK 139 sans titrateur
Autoclavable Non autoclavable
Fréquence 50/60 Hz