Description
L'UDK 159 est conçu pour les laboratoires à haut débit recherchant des résultats précis et reproductibles. Kjeldahl teneur en azote TKN, protéines, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils, cyanures et alcool.
- Le processus entièrement automatisé garantit des opérations efficaces, la distillation et le titrage étant effectués simultanément.
- Délai d'obtention des résultats le plus court grâce au titrage en ligne et au calcul automatique des résultats
- Exactitude et précision optimales des résultats grâce au titrateur colorimétrique intégré avec burette de haute précision
- Ajout d’acide borique, d’eau ou d’hydroxyde de sodium programmable
- Niveau de production de vapeur sélectionnable de 10 % à 100 %
- Condenseur exclusif en titane et générateur de vapeur breveté
- Élimination automatique des résidus du titrateur& tube échantillon
- Des opérations claires et intuitives grâce à l'interface utilisateur intelligente et à l'écran de 7 in. (17,8 mm) écran numérique
- Sécurité maximale pour l'opérateur
- Une flexibilité inégalée grâce à une large gamme d'accessoires
- Possibilité de connexion : 2 USB (balance, lecteur de codes-barres, souris, imprimante, clé USB ; Wi-Fi adaptateur); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform)
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 2200 W à 230 V |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Tubes à essai Ø 42 x 300 mm (A00001080) Flacon collecteur 250 ml (10001106) Pince pour tubes à essai (10000247) |
| Hauteur (métrique) | 780 mm |
| Ampérage | 15 A |
| Type | Unité de distillation Kjeldahl |
| Matériau | Technopolymère résistant à la corrosion |
| Poids (métrique) | 31 kg |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI OC |
| Dimensions (L x l x H) | 416 x 385 x 780 mm |
| Afficher plus |