Learn More
VELP Scientifica™ UDK 169 Distillation et titrage automatiques avec échantillonneur AutoKjel
Tous les produits Velp Produits
Description
L'UDK 169 est conçu pour les laboratoires à haut débit recherchant des résultats précis et reproductibles. Kjeldahl teneur en azote TKN, protéines, azote ammoniacal, azote nitrique (Devarda), TVBN, sulfites, phénols, acides volatils, cyanures et alcool.
L'UDK 169, associé à l'échantillonneur automatique AutoKjel, est un système très productif capable de traiter de manière autonome les tubes d'échantillons, qui sont introduits directement dans l'unité de distillation et de titrage entièrement automatique.
- Le processus entièrement automatisé garantit des opérations efficaces, la distillation et le titrage étant effectués simultanément.
- Délai d'obtention des résultats le plus court grâce au titrage en ligne et au calcul automatique des résultats
- Exactitude et précision optimales des résultats grâce au titrateur colorimétrique intégré avec burette de haute précision
- Ajout d’acide borique, d’eau ou d’hydroxyde de sodium programmable
- Niveau de production de vapeur sélectionnable de 10 % à 100 %
- Condenseur exclusif en titane et générateur de vapeur breveté
- Élimination automatique des résidus du titreur& tube échantillon
- Des opérations claires et intuitives grâce à l'interface utilisateur intelligente et à l'écran de 7 in. écran numérique (17,8 cm)
- Sécurité maximale pour l'opérateur
- Une flexibilité inégalée grâce à l'échantillonneur automatique et à une large gamme d'accessoires.
- Possibilité de connexion : 2 USB (balance, lecteur de codes-barres, souris, imprimante, clé USB ; Wi-Fi adaptateur); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (Échantillonneur automatique)
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 2200 W à 230 V |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Carrousel 24 positions (tubes à essai de 250 ml) Tubes à essai de 250 ml (24 pièces) Chargez et déchargez les tubes avec des réservoirs à capteur (deux de 20 L, un de 10 L, un de 5 L) Kit d’amélioration de l’UDK 169 |
| Hauteur (métrique) | 1730 mm |
| Ampérage | 15 A |
| Type | Unité de distillation Kjeldahl |
| Matériau | Technopolymère résistant à la corrosion |
| Poids (métrique) | 31 kg |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI OC |
| Dimensions (L x l x H) | 640 x 830 x 1730 mm |
| Afficher plus |