missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sel de tris de glucosamine UDP-3-O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-[R-3-hydroxymyristoyl], TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sel de tris de l'UDP-3-O-[R-3-hydroxymyristoyl]-N-[R-3-hydroxymyristoyl] glucosamine |
| Quantité | 2.5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C43 H77 N3 O20 P2 . C4 H11 N O3 |
| Poids de la formule | 1138.5315 |
| Poids moléculaire | 1139.16 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?