Learn More
R&D Systems™ UDP disodium salt
Code produit 30001380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001380 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001380 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3111/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.87€
    95.55€ / 50mg
    Économisez 10.32€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous ligand; competitive antagonist at P2Y14 receptors
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau UDP disodium salt
CAS 27821-45-0
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H12N2Na2O12P2
Poids de la formule 448.12
Pureté >97%
Poids moléculaire 448.12