Learn More
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Code produit 16467307
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467307 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16467307 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112174
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Spécification
Nom chimique ou matériau UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H25N3Na2O17P2
Quantité 5 mg
Synonyme UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 651.32
Poids de la formule 651.32
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism