Learn More
Merck Cellules agitées résistantes aux solvants
Code produit 10439722 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
76 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du filtre Conditionnement
10439722 76 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10439722 Fournisseur Merck Code fournisseur XFUF07601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5420.27€
    3519.86€ / 1 pièces
    Économisez 1900.41€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Pour les applications nécessitant une compatibilité avec les solvants. Les cellules à agitation résistantes au solvant sont autoclavables avec une membrane en place.
Pour les applications nécessitant une compatibilité avec les solvants, ces cellules à agitation Millipore sont disponibles en deux tailles. Certains aldéhydes, cétones (par exemple, l’acétone) et éthers/esters aliphatiques peuvent réduire la durée de vie des joints toriques en fluorocarbone.
Cylindre en verre borosilicaté et composants en PTFE pour une grande compatibilité
Autoclavable avec membrane en place
L’ouverture de la plaque supérieure permet d’accéder au contenu sans démontage
Peu de composants, pour un nettoyage et un assemblage faciles
Pour les filtres à disques de 47 mm
Applications : Concentration et échange de tampon impliquant des solvants organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté
Zone de filtration 40 cm2
À utiliser avec (application) Dessalage de protéines, purification de protéines, concentration de protéines
Comprend Cellules à agitation résistantes aux solvants, pour membranes de 76 mm
Type de membrane Résistant aux solvants
Quantité 1 de chaque
Type Cellule à agitation
Volume (métrique) de rétention 1 ml
Volume (métrique) de travail 300mL
Hauteur (métrique) 165 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Diamètre (métrique) du filtre 76 mm
Diamètre (métrique) de la membrane 11cm
À utiliser avec (équipement) Pour membranes de 76 mm