Learn More
Ufenamate, MedChemExpress
Description
Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ufenamate |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 67330-25-0 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H18F3NO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Flufenamic acid butyl ester Butyl flufenamate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 44 mg/mL (130.43 mM) |
| Afficher plus |