Learn More
Brady™ Étiquettes RFID UHF compatible métal
Code produit 17485993
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17485993 Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17485993 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 309087
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’étiquette RFID UHF compatible métal est extrêmement performante et incroyablement polyvalente. Son utilisation est recommandée pour l’étiquetage du métal, des produits liquides, du plastique et de tout autre produit et toute surface généralement difficile à lire.
  • Les utilisations courantes comprennent les secteurs de la santé et de la beauté, les boissons et les collations, les consommables divers vendus à l’unité, ainsi que les applications sur le métal
  • Côté face de l’étiquette en polyester et puce collée à l’antenne en aluminium à l’aide d’un film adhésif conducteur anisotrope
  • Convient à l’impression par transfert thermique, y compris l’encodage RFID
  • Les étiquettes sont enroulées à l’extérieur et contrôlées à 100 %, avec 500 bonnes étiquettes RFID par rouleau, les mauvaises étiquettes étant marquées
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage RFID, étiquetage des soins de santé et des hôpitaux, étiquetage de laboratoire, étiquetage de transformation des aliments et des boissons
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes industrielle Sato CL4NX Plus, imprimante d’étiquettes industrielle Zebra ZT411, imprimante d’étiquettes industrielle
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500 étiquettes
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Épaisseur (métrique) 0,74 mm
Répétition verticale (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) 64 mm
Hauteur (métrique) 6 mm
Alternate Part Number THT-UHF-PET-64x6