Learn More
ULBP-2 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18609970 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18609970 0.02 mL 0.02mL
18687291 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18609970 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2945890.02ml
 Restricted Item
Expédition estimée: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ULBP-2 Polyclonal specifically detects ULBP-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen ULBP-2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulation PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias ALCAN-alpha, N2DL2, N2DL-2, NKG2D ligand 2, RAET1HNKG2DL2, retinoic acid early transcript 1 H, Retinoic acid early transcript 1H, UL16 binding protein 2, UL16-binding protein 2
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-217 of human ULBP-2 (NP_079493.1). GRADPHSLCYDITVIPKFRPGPRWCAVQGQVDEKTFLHYDCGNKTVTPVSPLGKKLNVTTAWKAQNPVLREVVDILTEQLRDIQLENYTPKEPLTLQARMSCEQKAEGHSSGSWQFSFDGQIFLLFDSEKRMWTTVHPGARKMKEKWENDKVVAMSFHYFSMGDCIGWLEDFLMGMDSTLEPSAGAPLAMSS
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.02 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 80328
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.