Learn More
Invitrogen™ Agglutinine I d’Ulex Europaeus (ajonc) (UEA I), fluorescéine (FITC)
Code produit 16648022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16648022 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16648022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L32476
 Article restreint
En stock
L’agglutinine I d’Ulex Europaeus (UEA I), fluorescéine (FITC) est un conjugué UEA I-fluorophore vert vif.
L’UEA I interagit spécifiquement avec l’antigène H de type 2 du groupe sanguin, qui s’exprime chez les individus issus du groupe sanguin O et à un degré moindre chez les individus issus des groupes sanguins A et B. L’UEA I a été utilisée pour différencier les angiosarcomes des tumeurs épithéliales. Cependant, des antigènes de groupe sanguin ont été retrouvés dans différents tissus, de meilleurs résultats peuvent donc être obtenus avec l’utilisation d’anticorps monoclonaux spécifiques. L’UEA I est également un marqueur pour les cellules G non différenciées.
• Conjugué FITC très lumineux détecté avec l’ensemble de filtres FITC/GFP standard, Ex / Em : 495/515 nm
• Applications : immunofluorescence, glycobiologie
• Spécificité glucidique : fucose, arabinose
• Sucre d’inhibition / d’élution : 50–100 mM L-fucose
• Spécificité du groupe sanguin : O (H)
• Poids moléculaire de la lectine non conjuguée : 63 kDa
• Concentration de travail par immunofluorescence : 5–20 µg/ml
L’UEA I-FITC est livrée à une concentration de 2 mg/ml dans 10 mM d’HEPES, 0,15 M de NaCl, pH 7,5, 0,08 % d’azoture de sodium, 0,1 mM de Ca2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Fluorescéine
Quantité 2 mg
Source Ulex, ajoncs
Contenu et stockage Lorsqu’il est stocké à ou en dessous de 2°C à 8°C dans l’obscurité, le produit reste stable pendant 6 mois après la réception.
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
Forme Solution
Famille de protéines Lectines