Learn More
Syngene™ Filtre ULPA
GREENER_CHOICE
Code produit 16514351 Tous les produits Syngene Produits
Change view
Click to view available options
Type de filtre:
ULPA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre unitSize
16514351 ULPA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16514351 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur SYN49FULPA
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Filtre ULPA à utiliser avec la station de travail PCR.
  • Filtre ULPA de rechange
Spécification
Efficacité 99,99 % d’efficacité à 0,125 mu ;
Type de filtre ULPA